Przejdź do
SML1009
PFK15
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(4-Pyridinyl)-3-(2-quinolinyl)-2-propen-1-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
525,00 zł
446,25 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
1521,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
446,25 zł
Cena katalogowa525,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
n1ccc(cc1)C(=O)\C=C\c2nc3c(cc2)cccc3
InChI
1S/C17H12N2O/c20-17(14-9-11-18-12-10-14)8-7-15-6-5-13-3-1-2-4-16(13)19-15/h1-12H/b8-7+
InChI key
UJJUKZPBUMCSJZ-BQYQJAHWSA-N
Application
PFK15, a PFKFB3 inhibitor has been used to investigate its effects on the modulation of autophagy and proliferation in rhabdomyosarcoma (RD) cells.
Biochem/physiol Actions
PFK15 is potent and selective antagonist of PFKB3 (6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase 3) that causes a rapid induction of apoptosis in cancer and transformed cells. PFK15 inhibits the growth of LLC xenografts.
PFK15 is potent and selective antagonist of PFKB3.
PFK15 is also referred as 1-(4-pyridinyl)-3-(2-quinolinyl)-2-propen-1-one. It prevents autophagy and multiplication in rhabdomyosarcoma cells. PFK15 results in cell death in gastric cancer cells via mitochondrial pathway. It also blocks MKN45 (human gastric cancer cell lines) tumor growth in vivo. PFK15 promotes cell cycle arrest and changes the upregulation of key cell cycle proteins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0939SML3145SML0666
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
yellow to orange
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)