This 10X solution contains Potassium Chloride, Potassium Phosphate, Sodium Chloride, and Sodium Phosphate Dibasic. Please see the link below to review the concentration of each component in this formulation:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/139/193/d1408for.pdf
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 119,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 275,00 zł |
Informacje o tej pozycji
119,00 zł
Nazwa produktu
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline, 10×, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
sodium pyruvate: no
glucose: no (Dextro)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Application
- in microfluidic cell culture of mouse embryonic stem cells (mESC)[2]
- to dissolve albumin for adsorption studies[3]
- in PC12 cell culture experiments[4]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. room temp |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| impurities endotoxin, tested | impurities - | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Bonjour, pouvez vous me donner la composition de votre produit?