Przejdź do
59321C
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
liquid, sterile-filtered, DPBS Modified, without calcium, without magnesium, suitable for cell culture
Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline
Synonim(y):
DPBS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1000 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
174,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
for research or for further manufacturing use
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
Application
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline has been used to resuspend phosphatidic acid (PA) or phosphoserine (PS). It has also been used for cell loading with Ca2+ indicator fura-2 AM.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
59331CD8537D1408
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
400
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
description
for research or for further manufacturing use
description
for research or for further manufacturing use
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review