Przejdź do
D0773
Dimidium bromide
≥95%
Synonim(y):
3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, Trypadine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18BrN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.28
EC Number:
208-256-7
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3809779
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95%
mp
243-248 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].C[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C20H17N3.BrH/c1-23-19-12-15(22)8-10-17(19)16-9-7-14(21)11-18(16)20(23)13-5-3-2-4-6-13;/h2-12,22H,21H2,1H3;1H
InChI key
MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Application
Intercalating probe for nucleic acids.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Chemoprophylaxis of bovine trypanosomiasis T. congolense and T. vivax by phenathridinium S. 1553].
J DEOM
Annales de la Societe belge de medecine tropicale (1920), 30(1), 25-29 (1950-03-01)
T N Beliaeva et al.
Tsitologiia, 31(11), 1363-1368 (1989-11-01)
A natural DNA-intercalator plant benzo-c-phenanthridine alkaloid sanguinarine is more toxic for mouse transformed fibroblast L-cells in culture than synthetic DNA-intercalator ethidium bromide (EtB) and alkaloid berberine. Dimidium bromide is also an inhibitor of the L-cell growth. In assay conditions, growth
Dimidium bromide or phenanthridinium 1553; a note on the present position.
J CARMICHAEL
The Veterinary record, 62(17), 257-257 (1950-04-29)