Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 917,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
917,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
~95% (AT)
form
solid
mol wt
380.28 g/mol
concentration
80-100 % (w/w) (3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide)
color
dark purple to very dark purple, dark red to very dark red
mp
243-248 °C (lit.)
fluorescence
λex 306 nm; λem 612 nm in 50 mM Tris pH 8.0 (DNA), λex 480 (pH 7.6, low ionic strength)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[Br-].C[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C20H17N3.BrH/c1-23-19-12-15(22)8-10-17(19)16-9-7-14(21)11-18(16)20(23)13-5-3-2-4-6-13;/h2-12,22H,21H2,1H3;1H
InChI key
MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form solid | form solid |
| assay ~95% (AT) | assay ~95% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 243-248 °C (lit.) | mp 260-262 °C (dec.) (lit.) | mp 242 °C | mp - |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimidium bromide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?