Przejdź do
D0633
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
PDE inhibitor, powder
Synonim(y):
7-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, Diprophylline, Dyphylline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
207-526-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
284563
Form:
powder
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline,
form
powder
Quality Segment
mp
161-162 °C (lit.)
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(O)CO)c2C1=O
InChI
1S/C10H14N4O4/c1-12-8-7(9(17)13(2)10(12)18)14(5-11-8)3-6(16)4-15/h5-6,15-16H,3-4H2,1-2H3
InChI key
KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline is also called as dyphylline. Dyphylline serves as a bronchodilator and aids in better air flow through the lungs. It reduces the symptoms of chronic lung disorder such as asthma and bronchitis.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D28000001231502T1633
Diprophylline European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D2800000
Diprophylline
Dyfilina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1231502
Dyfilina
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora2b(29316), Pde1b(29691), Pde3a(50678)
mp
161-162 °C (lit.)
mp
161-162 °C (lit.)
mp
161-162 °C (lit.)
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)