This product should be stored in ambient temperature.
Wybierz wielkość
203,00 zł
354,00 zł
660,00 zł
1270,00 zł
203,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Theophylline, anhydrous, ≥99%, powder
InChI key
ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13/h3H,1-2H3,(H,8,9)
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2[nH]cnc2C1=O
grade
anhydrous
assay
≥99%
form
powder
color
white
solubility
H2O: slightly soluble 8.3 mg/ml, NH4OH: 50 mg/ml, clear, colorless, alcohol: 12.5 mg/ml, chloroform: soluble 9.1 mg/ml, 0.1 M HCl: soluble, 0.1 M NaOH: soluble, ammonium hydroxide: soluble, aqueous base: soluble, diethyl ether: slightly soluble, dilute HCl: soluble, dilute nitric acid: soluble, ethanol: moderately soluble
originator
Forest Labs
Quality Level
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora2b(29316), Pde1b(29691), Pde3a(50678)
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form powder |
| assay ≥99% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| solubility H2O: slightly soluble 8.3 mg/ml, alcohol: 12.5 mg/ml, 0.1 M HCl: soluble, ammonium hydroxide: soluble, diethyl ether: slightly soluble, dilute nitric acid: soluble, NH4OH: 50 mg/ml, clear, colorless, 0.1 M NaOH: soluble, dilute HCl: soluble, chloroform: soluble 9.1 mg/ml, ethanol: moderately soluble, aqueous base: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color - | color - | color - |
| originator Forest Labs | originator - | originator - | originator - |
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
The solubility of the methylxanthines is low, but can be enhanced by the formation of complexes (usually 1:1) with a wide variety of compounds such as ethylenediamine (to form aminophylline). The formation of complex double salts (caffeine and sodium benzoate) or true salts (like choline theophyllinate, and oxtriphylline) also improves aqueous solubility. These salts or complexes dissociate to yield the parent methylxanthines when dissolved in biological fluids and should not be confused with covalently modified derivatives such asdyphylline (1,3-dimethyl-7-(2,3-dihydroxypropyl)-xanthine).
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
58-55-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
-
Buenos días, ¿Cuáles son las condiciones de conservación de la Teofilina? (T1633). Muchas gracias