Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5270,00 zł
usage
sufficient for 100 assays (96 well plates)
Quality Segment
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| usage sufficient for 100 assays (96 well plates) | usage sufficient for 100 assays | usage sufficient for 100 assays (96 well plates) | usage sufficient for 700 assays |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
Tylko elementy zestawu
- Assay Buffer 25 mL
- Assay Medium 20 mL
- Enhancer Solution, 40 mM 500 μL
- Luminol Solution 500 μL
- Xanthine Solution 500 μL
- Xanthine Oxidase .5 U
- Superoxide Dismutase from bovine liver, 4 units/μL 400 U
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CS1000-1KT | 04061833553176 |