Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NE.02
UNSPSC Code:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 12 vials (4x50μL aliquots for each of the 3 kit components)
application(s)
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Zestaw kontrolny zawiera zatwierdzoną kontrolę pozytywną ukierunkowaną na RAB1A i kontrolę niecelowaną do konfiguracji testu oraz UCOE KRAB-dCas9 dla spójnej ekspresji efektora w szerokiej gamie linii komórkowych. Zestaw jest idealny do konfiguracji testu przesiewowego i optymalizacji przed użyciem puli bibliotek CRISPRi.
Application
- Konfiguracja i optymalizacja testów przesiewowych
- Genomika funkcjonalna / walidacja celu
- Stworzenie linii komórkowych stabilnie wyrażających KRAB-dCas9
- Zatwierdzone kontrole pozytywne i negatywne
Biochem/physiol Actions
Potęga CRISPR w inżynierii genomowej, w połączeniu z możliwością przeprowadzania badań przesiewowych na dużą skalę, całego genomu, utraty funkcji (LOF), pozwoliła na nowe przełomy w identyfikacji szlaków genowych w oporności na leki i chorobach. CRISPR jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia dwuniciowych przerw, które często powodują utratę funkcji genów (CRISPR-KO). Jednak pełny zakres zastosowania CRISPR wykracza poza ukierunkowane cięcie DNA. Niezależne od nukleazy zastosowania CRISPR zapewniają taką samą specyficzność celowania, ale zamiast cięcia, CRISPRi pozwala na ukierunkowaną ingerencję w funkcję genu poprzez dostarczanie transkrypcyjnych domen represorowych do określonej sekwencji docelowej przy użyciu zmodyfikowanych kompleksów dCas9 + gRNA. Znokautowanie genów jest komplementarne do CRISPR-KO i CRISPRa (aktywacja) i ma wyraźną przewagę nad istniejącymi strategiami utraty funkcji, takimi jak RNAi. Nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Kalifornijskim w San Francisco, aby zapewnić najlepsze w swojej klasie narzędzia do badań przesiewowych CRISPRi.
Features and Benefits
- Łatwość optymalizacji: Zatwierdzona kontrola pozytywna celująca w RAB1A i kontrola niecelująca do konfiguracji testu.
- Najlepszy w swojej klasie algorytm wyboru gRNA UCSF i zoptymalizowane rusztowanie gRNA (F+E)
- UCOE KRAB-dCas9 dla spójnej ekspresji efektora w szerokiej gamie linii komórkowych
- Biblioteki dostarczane w wysokim mianie funkcjonalnym, w oparciu o analizę FAC lub CFU
- Użyj puromycyny i / lub BFP jako markerów selekcji
Other Notes
2 Controls and 1 Effector Construct with a minimum concentration of 5x105 TU/mL(via FACS or CFU assay)
CRISPRIE: KRAB-dCas9 - Blasticidin CRISPRi Construct Lentiviral Transduction Particles
CRISPRI01: CRISPRi RAB1A Puromycin Control Transduction Particles
CRISPRI06: CRISPRi Nontargeting Control Puromycin Transduction Particles
For more information about screening with CRISPRi/a please Click Here.
CRISPRIE: KRAB-dCas9 - Blasticidin CRISPRi Construct Lentiviral Transduction Particles
CRISPRI01: CRISPRi RAB1A Puromycin Control Transduction Particles
CRISPRI06: CRISPRi Nontargeting Control Puromycin Transduction Particles
For more information about screening with CRISPRi/a please Click Here.
Legal Information
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
CRISPR lentiviral screening libraries, partnered with 10x Genomics, offer powerful research tools for pooled screening.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CRISPRICON-1KT | 04065265727174 |