Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 x 12 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122107
Packaging:
pkg of 12 (3 packs )
Manufacturer/tradename:
Corning 354632
2430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 12 (3 packs )
manufacturer/tradename
Corning 354632
capacity
8 well
size
8 wells
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Legal Information
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Corning 354632 | manufacturer/tradename Corning 354577 | manufacturer/tradename Corning 354688 | manufacturer/tradename Grace Bio-Labs 611107 |
| packaging pkg of 12 (3 packs ) | packaging pkg of 12 ea (3 packs ) | packaging pkg of 12 (3 packs ) | packaging pack of 100 ea |
| capacity 8 well | capacity 4 well | capacity 8 well | capacity - |
| binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type - |
| size 8 wells | size 4 wells | size 8 wells | size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Culture Slide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?