CLS354688
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine/Laminin Culture Slide
capacity 8 well
Synonim(y):
zjeżdżalnie, komory
Wybierz wielkość
2790,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2790,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 12 (3 packs )
producent / nazwa handlowa
Corning 354688
pojemność
8 well
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)