Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 12 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 191,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103029
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
capacity 6 vial(s)
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 5015-0002
General description
Firmly holds 1.2 or 2.0 mL Nalgene cryogenic vials for storage in Dewar-type, liquid nitrogen freezers.
Standard CryoCane™ aluminimum cane for the storage of cryostorage tubes, accommodate a variety of vial sizes and designs.
Features and Benefits
- Able to store tubes protected with Thermo Scientific™ CryoFlex™ tubing.
- Compatible with color coders that attach to the end of the cane and can be written on for quick identification and inventory management .
Legal Information
CryoCane is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| packaging pack of 12 ea | packaging pack of 12 ea | packaging - | packaging pack of 12 ea |
| manufacturer/tradename Nalgene 5015-0002 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23205 | manufacturer/tradename Nalgene 5015-0001 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23206 |
| feature capacity 6 vial(s) | feature to hold 5 x 2.0 mL vials per rack | feature capacity 5 vial(s) | feature to hold 6 x 5.0 mL vials per rack |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C9936-12EA | 04061832614557 |