Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
12 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 192,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41121704
192,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
clear aluminum
feature
to hold 6 x 5.0 mL vials per rack
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23206
L
300 mm
General description
The aluminum Cryogenic Vial Cane organizes cryogenic samples in dewars and hold vials for freezer storage or immersion in LN2 dewars.
Features and Benefits
- Up to 6 x 5.0 mL size vials
- Use in liquid and vapor phase; use approved vials only
- Canes bend to fit all major cryogenic vial brands
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23206 | manufacturer/tradename Nalgene 5015-0001 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23205 | manufacturer/tradename Nalgene 5015-0002 |
| L 300 mm | L - | L 290 mm | L - |
| packaging pack of 12 ea | packaging - | packaging pack of 12 ea | packaging pack of 12 ea |
| feature to hold 6 x 5.0 mL vials per rack | feature capacity 5 vial(s) | feature to hold 5 x 2.0 mL vials per rack | feature capacity 6 vial(s) |
| material clear aluminum | material - | material clear aluminum | material - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cryogenic Vial Cane
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?