Przejdź do
C9523
Sodium cholesteryl sulfate
Synonim(y):
5-Cholesten-3β-ol sulfate sodium salt, Cholesterol 3-sulfate sodium salt, Cholesteryl sodium sulfate, Cholesteryl sulfate sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2360,00 zł
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H45NaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
488.70
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023139
UNSPSC Code:
41141804
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3899884
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Level
description
anionic
assay
≥98% (TLC)
form
powder
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]([C@H](C)CCCC(C)C)([C@@]1(C)CC[C@@]23[H])CC[C@]1([C@](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)OS([O-])(=O)=O)2[H])[H].[Na+]
InChI
1S/C27H46O4S.Na/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(31-32(28,29)30)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5;/h9,18-19,21-25H,6-8,10-17H2,1-5H3,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-;/m1./s1
InChI key
LMPVQXVJTZWENW-KPNWGBFJSA-M
Application
Sodium cholesteryl sulfate was used as the source of cholesterol in the preparation of Edgar′s growth medium used for embryology experiments.[1] It was used as a standard for the separation of human stratum corneum lipids by thin layer chromatography.[2]
Biochem/physiol Actions
Cholesteryl sulfate is a natural constituent of human spermatozoa and has major role in the maturation of sperms. It could also be involved in the capacitation of sperms and enables ovum penetration. Low concentrations of cholesteryl sulfate inhibits acrosin, the proteinase present in sperm acrosome that facilitates ovum penetration.[3]
Preparation Note
Sodium cholesteryl sulfate yields clear, colorless solution in chloroform-methanol (1:1) mixture at 10 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
700016P71959204447
assay
≥98% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
description
anionic
description
cholesterol 3-sulfate (sodium salt)
description
-
description
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lois G Edgar et al.
Methods in cell biology, 107, 151-175 (2012-01-10)
The direct manipulation of embryonic cells is an important tool for addressing key questions in cell and developmental biology. C. elegans is relatively unique among genetic model systems in being amenable to manipulation of embryonic cells. Embryonic cell manipulation has
J Langlais et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 78(12), 7266-7270 (1981-12-01)
Cholesteryl sulfate is a normal constituent of human spermatozoa. The in vitro uptake of tritiated cholesteryl sulfate resulted in the labeling of all spermatozoa as demonstrated by light-microscope radioautography. The binding of the sterol sulfate was localized mainly in the
N Y Schürer et al.
Experimental dermatology, 4(1), 46-51 (1995-02-01)
There is a need in many studies on the epidermal permeability barrier for practical and reliable separation of all major fractions of human stratum corneum lipids. Various methods have been described including thin layer chromatography, high performance thin layer chromatography
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C9523-250MG04061833076217
C9523-25MG04061833076224
C9523-100MG04061833076200