Przejdź do
C0732
Cetylpyridinium chloride
meets USP testing specifications
Synonim(y):
Hexadecylpyridinium chloride monohydrate, Cetylpyridinium chloride monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
870,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5240,00 zł
3930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H38ClN · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.00
EC Number:
204-593-9
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
ISBN-10:
MFCD00149977
Beilstein/REAXYS Number:
3578606
870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
description
cationic
assay
98.0-102.0% anhydrous basis
form
solid
mol wt
358.00 g/mol
technique(s)
dialysis: suitable, electrophoresis: suitable, protein purification: suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, viruses
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mode of action
cell membrane | interferes
SMILES string
O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
NFCRBQADEGXVDL-UHFFFAOYSA-M
Application
Cetylpyridinium chloride is used to study the mechanisms of bacterial and virus inactivation by cationic quaternary ammonium detergents.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1104006C1000000588393
form
solid
form
-
form
-
form
solid
assay
98.0-102.0% anhydrous basis
assay
-
assay
-
assay
98% (CP)
technique(s)
dialysis: suitable, protein purification: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
mol wt
358.00 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cetylpyridinium chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Tae-Hyung Kim et al.
ACS nano, 9(4), 3780-3790 (2015-04-05)
Control of stem cell fate by modulating biophysical cues (e.g., micropatterns, nanopatterns, elasticity and porosity of the substrates) has emerged as an attractive approach in stem cell-based research. Here, we report a method for fabricating combinatorial patterns of graphene oxide
Ya-li Yang et al.
Biophysical journal, 96(4), 1566-1585 (2009-02-17)
In this work, the gelation of three-dimensional collagen and collagen/hyaluronan (HA) composites is studied by time sweep rheology and time lapse confocal reflectance microscopy (CRM). To investigate the complementary nature of these techniques, first collagen gel formation is investigated at
Jong-Eun Won et al.
Biomaterials, 56, 46-57 (2015-05-03)
Biomaterial surface design with biomimetic proteins holds great promise for successful regeneration of tissues including bone. Here we report a novel proteinaceous hybrid matrix mimicking bone extracellular matrix that has multifunctional capacity to promote stem cell adhesion and osteogenesis with
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C0732-1KG04061833451526
C0732-100G04061833451519
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?