Przejdź do
C8417
N-(2-Chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzylamine hydrochloride
≥98% (TLC), solid, adrenergic neurotoxin
Synonim(y):
DSP-4, N-Ethyl-N-(2-chloroethyl)-2-bromobenzylamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15BrClN · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.06
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4020910
Assay:
≥98%
Form:
solid
Quality level:
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-(2-Chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzylamine hydrochloride, ≥98%, solid
Quality Level
assay
≥98%
form
solid
color
white
solubility
H2O: 48 mg/mL, 0.1 M NaOH: 7 mg/mL, ethanol: soluble
SMILES string
Cl[H].CCN(CCCl)Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H15BrClN.ClH/c1-2-14(8-7-13)9-10-5-3-4-6-11(10)12;/h3-6H,2,7-9H2,1H3;1H
InChI key
NDDRNRRNYOULND-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Adrenergic neurotoxin that induces acute and relatively selective degeneration of both central and peripheral noradrenergic nerve terminals.
Preparation Note
Solutions in ethanol, water or 0.1 N NaOH should be freshly prepared.
Disclaimer
Hygroscopic.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E101B019N151
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 48 mg/mL, ethanol: soluble, 0.1 M NaOH: 7 mg/mL
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL, ethanol: soluble 2.6 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble 7 mg/mL
solubility
H2O: slightly soluble, alcohol: soluble, propylene glycol: soluble
solubility
H2O: 20 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL
color
white
color
off-white
color
white
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Skrebuhhova et al.
Methods and findings in experimental and clinical pharmacology, 21(7), 483-490 (1999-11-02)
[3H]-Ketanserin binding in rat neocortex (frontal and cerebral cortex) after 3-week treatment with desipramine (10 mg/kg) and citalopram (5 mg/kg) in vehicle-, DSP-4- (50 mg/kg) and p-CPA- (350 mg/kg before the beginning of experiments and once per week on the
Delphine Guérin et al.
Behavioral neuroscience, 122(4), 816-826 (2008-08-30)
Noradrenergic projections from the locus coeruleus (LC) project to the olfactory bulb (OB), a cortical structure implicated in odor learning and perceptual differentiation among similar odorants. The authors tested the role of OB noradrenaline (NA) in short-term olfactory memory using
Yun-Fei Lü et al.
Frontiers in neural circuits, 11, 66-66 (2017-10-06)
Empathy for pain (vicariously felt pain), an ability to feel, recognize, understand and share the painful emotions of others, has been gradually accepted to be a common identity in both humans and rodents, however, the underlying neural and molecular mechanisms
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C8417-100MG04061833522295
C8417-250MG04061832090009