Przejdź do
E101
S-(−)-Eticlopride hydrochloride
≥98% (HPLC), D2 dopamine receptor antagonist, powder
Synonim(y):
FLB 131, S-(−)-3-Chloro-5-ethyl-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-6-hydroxy-2-methoxybenzamide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
733,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H25ClN2O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
desiccated
733,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
S-(−)-Eticlopride hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]27/D −7.2°, c = 0.3 in methanol(lit.)
storage condition
desiccated
color
off-white
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL, ethanol: soluble 2.6 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble 7 mg/mL
SMILES string
Cl.CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(O)c(CC)cc(Cl)c2OC
InChI
1S/C17H25ClN2O3.ClH/c1-4-11-9-13(18)16(23-3)14(15(11)21)17(22)19-10-12-7-6-8-20(12)5-2;/h9,12,21H,4-8,10H2,1-3H3,(H,19,22);1H/t12-;/m0./s1
InChI key
HFJFXXDHVWLIKX-YDALLXLXSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Application
S-(−)-Eticlopride hydrochloride has been used in astrocyte-neuron coculture and functional magnetic resonance imaging (fMRI) experiments.
Biochem/physiol Actions
Potent and selective D2 dopamine receptor antagonist. Eticlopride is highly specific for DAD2 receptors than pimozide or haloperidol. The gene encoding the D2 dopamine receptor (DRD2) is linked with a several disorders including Parkinson′s disease, schizophrenia, and susceptibility to alcoholism.
Preparation Note
Solutions may be stored at 4° C for several days
Legal Information
Manufactured and sold with the permission of Astra AB.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2741SML1552L1011
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble 7 mg/mL, ethanol: soluble 2.6 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
color
off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dopaminergic imaging of nonmotor manifestations in a rat model of Parkinson's disease by fMRI
Chen C C V, et al.
Neurobiology of Disease, 49(9), 99-106 (2013)
Melanie Baumgartner et al.
Nature materials, 19(10), 1102-1109 (2020-06-17)
Biodegradable and biocompatible elastic materials for soft robotics, tissue engineering or stretchable electronics with good mechanical properties, tunability, modifiability or healing properties drive technological advance, and yet they are not durable under ambient conditions and do not combine all the
The dopamine D2 antagonist eticlopride accelerates extinction and delays reacquisition of food self-administration in rats
Koerber J, et al.
Behavioural Pharmacology, 24(8), 633-633 (2013)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E101-100MG04061832090597
E101-25MG04061832090603
330116-50G04061826725863