Przejdź do
C8230
Dihydroceramide C6
solid
Synonim(y):
N-Hexanoyldihydrosphingosine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
438,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H49NO3
Masa cząsteczkowa:
399.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Form:
solid
Quality level:
438,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Level
color
white
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H49NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h22-23,26-27H,3-21H2,1-2H3,(H,25,28)/t22-,23+/m0/s1
InChI key
VUMHYWBWYSPQMM-XZOQPEGZSA-N
Biochem/physiol Actions
Inactive form of C6 ceramide for use as a negative control.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C8605C7980310500
form
solid
form
waxy solid
form
solid
form
oil (Clear), waxy solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMF: soluble, ethanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMF: 25 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (Dissolve in hot DMSO, then cool to RT.), ethanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, ethanol: soluble, methanol: soluble
color
white
color
white
color
white
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Kitatani et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 382(2), 296-302 (2000-11-09)
The effect of ceramide on Ca2+-dependent translocation of cytosolic phospholipase A2 (cPLA2) to membranes was studied. Pretreatment of platelets with sphingomyelinase or C6-ceramide (N-hexanoylsphingosine) led to apparent enhancement of Ca2+-ionophore A23187-stimulated arachidonic acid release but did not affect the cytosolic
F J Sánchez-Gómez et al.
Allergy, 72(3), 385-396 (2016-06-21)
Allergic reactions to β-lactams are among the most frequent causes of drug allergy and constitute an important clinical problem. Drug covalent binding to endogenous proteins (haptenation) is thought to be required for activation of the immune system. Nevertheless, neither the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C8230-25MG04061833261187
C8230-5MG04061833261194