Przejdź do
C7980
Dihydroceramide C2
≥97% (TLC), solid
Synonim(y):
D-erythro-N-Acetylsphinganine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
623,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H41NO3
Masa cząsteczkowa:
343.54
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
solid
623,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL (Dissolve in hot DMSO, then cool to RT.), ethanol: 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(C)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h19-20,22,24H,3-17H2,1-2H3,(H,21,23)/t19-,20+/m0/s1
InChI key
CRJGESKKUOMBCT-VQTJNVASSA-N
Application
Dihydroceramide C2 has been used as a:
  • negative control to study its effects on dopaminergic neuroblastoma cells[1]
  • negative control to study its effects on acrosomal exocytosis in boar spermatozoa[2]
  • ceramide precursor to study its effects on mitochondrial cell death in yeast[3]
Biochem/physiol Actions
Dihydroceramide C2 is a precursor of ceramide.[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C8605C8480110145
form
solid
form
waxy solid
form
solid
form
solid
assay
≥97% (TLC)
assay
98%
assay
98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL (Dissolve in hot DMSO, then cool to RT.), ethanol: 5 mg/mL
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMF: 25 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
color
white
color
white
color
white
color
white to off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)