Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 573,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
573,00 zł
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥94% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
ethanol: soluble, clear to hazy
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
InChI key
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Gene Information
human ... FKBP1A(2280), PIN1(5300)
General description
In cell biology and biochemical research, Cycloheximide showcases a dual nature concerning Apoptosis Induction, inducing or inhibiting apoptosis depending on the cell type. Its rapid and reversible effects make it an ideal choice for studying cellular processes and determining protein half-life. Cycloheximide also finds extensive applications in biomedical research, where it inhibits protein synthesis in eukaryotic cells studied in vitro (outside of organisms) and its effects are rapidly reversed by simply removing it. This makes Cycloheximide a go-to choice for exploring cell biology, biomedical and biochemical research, offering precise control and versatility in experiments.
Application
- In yeast strains, cycloheximide has been used as a protein synthesis inhibitor in the cycloheximide chase experiment.
- It has been used to inhibit translation in mammalian cells.
- It has been used to suppress fungal growth.[1]
Biochem/physiol Actions
Activity Spectrum: Active against yeast and fungi like Candida, Aspergillus, Saccharomyces, Penicillium
Features and Benefits
- High-quality antibiotic suitable for multiple research applications
- Commonly used in Cell Biology and Biochemical applications
Preparation Note
only to qualified or authorized persons.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form liquid | form ready-to-use solution |
| assay ≥94% (TLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility ethanol: soluble, clear to hazy | solubility - | solubility - | solubility DMSO: soluble |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cycloheximide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
66-81-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?