Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 542,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
542,00 zł
grade
Biotechnology Performance Certified
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
InChI key
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Gene Information
human ... FKBP1A(2280), PIN1(5300)
Application
Biochem/physiol Actions
Activity Spectrum: Active against yeast and fungi like Candida, Aspergillus, Saccharomyces, Penicillium
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibiotic activity spectrum fungi, yeast | antibiotic activity spectrum fungi, yeast | antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum fungi, yeast |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| grade Biotechnology Performance Certified | grade - | grade - | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder or crystals | form liquid | form ready-to-use solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cycloheximide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
66-81-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?