Przejdź do
C7602
L-Cystine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Synonim(y):
(R,R)-3,3′-Dithiobis(2-aminopropionic acid)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
186,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
319,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
682,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-SCH2CH(NH2)CO2H]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.30
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-296-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1728094
186,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Cystine, from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
meets EP testing specifications
product line
BioXtra
assay
98.5-101.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white to off-white
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 100 mg/mL
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI key
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Application
L-Cystine has been used as a supplement in astroglial-conditioned media to culture cerebral astroglia. It has been used in several techniques, such as HPLC-FD, UHPLC-UV, UHPLC-MS, and triple quadrupole tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS), to differentiate BMAA (β-N-methylamino-L-alanine), the cyanobacterial neurotoxin, from other diamino acids.
L-Cystine has been used as a supplement in oocyte culture media to improve oocyte maturation and parthenogenesis of embryonic development.
Biochem/physiol Actions
Cystinuria is characterized with renal transport and excretion of L-Cystine. Cysteine is one of the functional amino acids that are associated with growth, reproduction, maintenance and immunity. Cysteine is a source of disulfide linkage in protein and is associated with sulfur transport. At physiological pH, cysteine undergoes rapid oxidation to form cystine. Reduced availability of cysteine or cystine, influences leukocyte metabolism. L-Cystine is necessary for oxygen production and LDL (low density lipoprotein) modification by arterial smooth muscle cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C875549603779539
L-Cystine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
49603
L-Cystine
form
powder
form
crystalline
form
-
form
powder
assay
98.5-101.0%
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥98.5%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
product line
BioXtra
product line
-
product line
TraceCERT®
product line
-
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.02% ammonium, ≤0.2% ninhidrin positive substances (each), ≤10 ppm heavy metals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cystine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Znaczenie i zastosowanie cysteiny w hodowlach eukariotycznych bez surowicy, w tym hybrydoma i komórki jajnika chomika chińskiego (CHO)
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C7602-25G04061833513101
C7602-10MG04061833513071
C7602-100G04061833513064
C7602-1KG04061833513088
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?