Przejdź do
C7249
CI-1033
≥98% (HPLC), ErbB tyrosine kinase inhibitor, solid
Synonim(y):
Canertinib dihydrochloride, N-[4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-(3-morpholin-4-ylpropoxy)quinazolin-6-yl]acrylamide dihydrochloride, N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-6-quinazolinyl]-2-propenamide dihydrochloride, PD183805
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
380,00 zł
323,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
1173,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H25ClFN5O3· 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
558.86
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
323,00 zł
Cena katalogowa380,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
CI-1033, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Fc1ccc(Nc2ncnc3cc(OCCCN4CCOCC4)c(NC(=O)C=C)cc23)cc1Cl
InChI
1S/C24H25ClFN5O3.2ClH/c1-2-23(32)30-21-13-17-20(14-22(21)34-9-3-6-31-7-10-33-11-8-31)27-15-28-24(17)29-16-4-5-19(26)18(25)12-16;;/h2,4-5,12-15H,1,3,6-11H2,(H,30,32)(H,27,28,29);2*1H
InChI key
JZZFDCXSFTVOJY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
CI-1033 is a potent, irreversible ATP binding site–directed pan-ErbB tyrosine kinase inhibitor with IC50 in the low nanomolar range for EGFR, HER2, and ErbB-4.
CI-1033 is a potent, irreversible pan-erbB tyrosine kinase inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the EGFR page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2850G3545EPS003
form
solid
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 9 mg/mL
solubility
DMSO: soluble
Gene Information
human ... EGFR(1956), ERBB2(2064), ERBB4(2066)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C7249-25MG04061833218075
C7249-5MG04061833218082