Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 364,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H27FN4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
450.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
364,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c2c([nH]c(c2)C)ccc1Oc3ncnc4c3cc(c(c4)OCCCN5CCCC5)OC
InChI
1S/C25H27FN4O3/c1-16-12-17-19(29-16)6-7-21(24(17)26)33-25-18-13-22(31-2)23(14-20(18)27-15-28-25)32-11-5-10-30-8-3-4-9-30/h6-7,12-15,29H,3-5,8-11H2,1-2H3
InChI key
XXJWYDDUDKYVKI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cediranib (AZD2171) is an orally active anticancer agent and a highly potent ATP-competitive receptor tyrosine kinase (RTK) inhibitor against VEGFR (IC50 = 5 nM/Flt-1 (VEGFR1), <1 nM/KDR (VEGFR2), ≤3 nM/Flt-4 (VEGFR3), c-Kit (IC50 = 2 nM), PDGFR1/2 (IC50 = 5/36 nM), and FGFR1 (IC50 = 26 nM). Cediranib exhibits reduced activity against CSF-1R, Src, Abl (IC50 = 110, 130, 260 nM, respectively) and little or no potency toward Flt-3, EGFR, ErbB2 (Her-2/neu), CDK2/4, Aurora A/B, and MEK.
Orally active anticancer agent, highly potent ATP-competitive tyrosine kinase inhibitor against VEGFR1/2/3 (Flt-1/KDR/Flt-4), c-Kit, PDGFR1/2 & FGFR1.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?