Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2200,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
MO-1.1, monoclonal
mol wt
antigen 40 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, microarray: suitable, western blot: 1:50,000 using a cultured human cell line extract
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDK7(1022)
General description
Immunogen
Application
- Immunocytochemistry
- Immunohistochemistry (frozen sections)
- Immunoprecipitation
- Microarray
- Western blotting at a dilution of 1:50,000 using a cultured human cell line extract
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone MO-1.1, monoclonal | clone 1G5, monoclonal | clone DCS-31, monoclonal | clone DCS-341, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... CDK7(1022) | Gene Information human ... CDK7(1022) | Gene Information human ... CDK4(1019) | Gene Information human ... CDC7(8317) |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C7089-.2ML | 04061837867835 |