Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2650,00 zł 2252,50 zł |
Informacje o tej pozycji
2252,50 zł
Cena katalogowa2650,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
DCS-341, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable, western blot: 0.4 μg/mL using total cell extract of A431 cells
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDC7(8317)
General description
Immunogen
Application
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human | species reactivity mouse, Xenopus, rat, bovine, canine, human | species reactivity bovine, newt, chicken, human, monkey, mouse | species reactivity bovine, human, canine |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... CDC7(8317) | Gene Information human ... CDC27(996) | Gene Information human ... HNRNPL(3191) | Gene Information human ... HNRNPA1(3178) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| clone DCS-341, monoclonal | clone AF3.1, monoclonal | clone 4D11, monoclonal | clone 4B10, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C6613-200UL | 04061837867804 |