Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 50 kDa
species reactivity
human, chicken, rat, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
microarray: suitable, western blot: 1:5,000 using synaptosomal fraction of rat brain
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone 22B1, monoclonal | clone 2C4, monoclonal |
| species reactivity human, chicken, rat, mouse | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity rat, mouse | species reactivity human |
General description
Immunogen
Application
- in immunolabelling
- in western blotting
- in immunoprecipitation
- in immunoblotting
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
related product
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C6974-25UL | 04061838702692 |
| C6974-.2ML | 04061837913464 |