Collagenase would be soluble in PBS, however it is recommended to dissolve the enzyme in TESCA buffer containing 50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride. Aliquotes may be stored up to 1 year at -20°C. Avoid repeated freeze thaw cycles. Please see the link below to the product information sheet for additional details.
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/321/500/c6885pis.pdf
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 285,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 728,00 zł | |
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1300,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4500,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
285,00 zł
biological source
Clostridium histolyticum
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
suitability
suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- for the preparation of arterial tissue for the study of advanced glycosylation end products (AGE)
- for use along with other proteases for the disaggregation of human tumor, mouse kidney, human brain, lung epithelium and many other tissues.
- in liver and kidney perfusion studies, digestion of pancreas, and isolation of nonparenchymal hepatocytes
- for the preparation of viable hepatocytes from rat liver and for the isolation of fat cells from rat adipose tissue
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
This product also contains clostripain, nonspecific neutral protease, and tryptic activities.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Clostridium histolyticum | biological source - | biological source Clostridium histolyticum | biological source Clostridium histolyticum |
| specific activity ≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥800 CDU/mg solid, 2-5 FALGPA units/mg solid |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collagenase from Clostridium histolyticum
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
Produkty
Produkty do hodowli organoidalnej do generowania trójwymiarowych modeli mózgu, jelit, jelit, płuc i guzów nowotworowych pochodzących z tkanek i komórek macierzystych.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C6885-25MG | 04061835556182 |
| C6885-500MG | 04061835556199 |
| C6885-100MG | 04061835543489 |
| C6885-5G | 04061835543496 |
| C6885-1G | 04061833511664 |
-
In case I want to make a stock solution of Collagenase type II of C. histolyticum to store at -20°C, can this be made in PBS or should this PBS already be supplemented with CaCl2? This is not specified in the product information sheet. Thank you.