Przejdź do
C6734
CAY10397
solid, >98%
Synonim(y):
5-[[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]azo]-2-hydroxybenzeneacetic acid, CK47A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
606,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
606,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
CAY10397, >98%, solid
Quality Level
assay
>98%
form
solid
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(O)c(CC(O)=O)c2
InChI
1S/C17H16N2O5/c1-2-24-17(23)11-3-5-13(6-4-11)18-19-14-7-8-15(20)12(9-14)10-16(21)22/h3-9,20H,2,10H2,1H3,(H,21,22)/b19-18+
InChI key
YYBSDOZYJSGLTH-VHEBQXMUSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective inhibitor of 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase (15-hydroxy-PGDH). Acts to prolong the lifetime and activity of endogenously produced prostaglandins both in vitro and in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
771058SML2121C3742
assay
>98%
assay
97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christian Hunnicke Petersen et al.
BMC cancer, 19(1), 643-643 (2019-06-30)
Investigations of colorectal carcinogenesis have mainly focused on examining neoplastic tissue. With our aim of identifying potentially cancer-predisposing molecular compositions, we chose a different approach by examining endoscopically normal appearing colonic mucosa of patients with and without colorectal neoplasia (CRN).
Shaneice K Nettleford et al.
Frontiers in nutrition, 7, 96-96 (2020-08-11)
Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) leads to adverse colonic inflammation associated with poor resolution of inflammation and loss of epithelial integrity. Micronutrient trace element selenium (Se) is incorporated into selenoproteins as the 21st amino acid, selenocysteine (Sec). Previous studies have shown
Liuping Wei et al.
Cellular signalling, 26(7), 1476-1488 (2014-03-25)
We have established that 15-hydroxyeicosatetraenoic acid is an important factor in regulation of pulmonary vascular remodeling (PVR) associated with hypoxia-induced pulmonary hypertension (PH), which is further metabolized by 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase (15-PGDH) to form 15-ketoeicosatetraenoic acid (15-KETE). However, the role of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C6734-1MG04061826674215