Przejdź do
C6637
Cytochalasin A from Drechslera dematioidea
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H35NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-964-9
Beilstein/REAXYS Number:
949521
MDL number:
Form:
powder
form
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1CCCC(=O)\C=C\C(=O)O[C@]23[C@@H](\C=C\C1)[C@H](O)C(=C)[C@@H](C)[C@H]2[C@H](Cc4ccccc4)NC3=O
InChI
1S/C29H35NO5/c1-18-9-7-13-22(31)15-16-25(32)35-29-23(14-8-10-18)27(33)20(3)19(2)26(29)24(30-28(29)34)17-21-11-5-4-6-12-21/h4-6,8,11-12,14-16,18-19,23-24,26-27,33H,3,7,9-10,13,17H2,1-2H3,(H,30,34)/b14-8+,16-15+/t18-,19-,23+,24+,26+,27-,29-/m1/s1
InChI key
ZMAODHOXRBLOQO-TZVKRXPSSA-N
Biochem/physiol Actions
Cytochalasin A reacts with sulfhydryls, and inhibits growth and glucose transport in Saccharomyces.
Cytochalasin A reacts with sulfhydryls, and inhibits growth and glucose transport in Saccharomyces. Cytochalasin A is an oxidizing analog of cytochalsin B.
Other Notes
Oxidized analog of cytochalasin B.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C8273C4832250233
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C6637-1MG04061826674208