Merck
C8273
Sigma-Aldrich
Cytochalasin D
Cytochalasin D
from Zygosporium mansonii, ≥98% (TLC and HPLC), powder
Synonim(y):
Lygosporin A, Zygosporin A
Wybierz wielkość
1 MG
973,00 zł
5 MG
3360,00 zł
10 MG
4790,00 zł
973,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
973,00 zł
5 MG
3360,00 zł
10 MG
4790,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H37NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
507.62
Beilstein:
1632828
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
973,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
Zygosporium mansonii
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC and HPLC)
Formularz
powder
rozpuszczalność
DMSO: soluble
ethanol: soluble
spektrum działania antybiotyku
fungi
Tryb działania
DNA synthesis | interferes
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@H](C)C(=C)[C@@H](O)[C@@H]3\C=C\C[C@H](C)C(=O)[C@](C)(O)\C=C\[C@@H](OC(C)=O)[C@@]13C(=O)N[C@H]2Cc4ccccc4
InChI
1S/C30H37NO6/c1-17-10-9-13-22-26(33)19(3)18(2)25-23(16-21-11-7-6-8-12-21)31-28(35)30(22,25)24(37-20(4)32)14-15-29(5,36)27(17)34/h6-9,11-15,17-18,22-26,33,36H,3,10,16H2,1-2,4-5H3,(H,31,35)/b13-9+,15-14+/t17-,18+,22-,23-,24+,25-,26+,29+,30+/m0/s1
Klucz InChI
SDZRWUKZFQQKKV-JHADDHBZSA-N
Opis ogólny
Cytochalasin D (CytoD) is commonly used to inhibit actin dynamics and study its role in cellular processes. This fungal-derived small organic compound acts as an inhibitor of the interaction between G-actin and cofilin by binding to G-actin. Additionally, CytoD inhibits the binding of cofilin to F-actin and reduces the rate of actin polymerization and depolymerization in living cells.[1]
Cytochalasin D is a cell-permeable fungal toxin. It disrupts actin microfilaments and activates the p53-dependent pathways causing arrest of the cell cycle at the G1-S transition. Cytochalasin D inhibits smooth muscle contraction and insulin-stimulated but not basal transport of glucose.
Zastosowanie
Cytochalasin D has been used:
  • to treat H9c2 cells to study the relationship between cell stiffness and the F-actin cytoskeleton[2]
  • as inhibitor of receptor-mediated endocytosis to treat oligodendrocyte precursor cells (OPCs) to investigate the effect of inhibiting specific extracellular vesicle (EV) uptake pathways[3]
  • in in vitro embryo culture to artificially activate oocytes[4]
Działania biochem./fizjol.
Potent inhibitor of actin polymerization; disrupts actin microfilaments; activates the p53-dependent pathways; inhibits smooth muscle contraction; inhibits insulin-stimulated glucose transport.
produkt powiązany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cytochalasin D acts as an inhibitor of the actin-cofilin interaction
Shoji K, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications (2012)
Extracellular vesicle-associated cholesterol supports the regenerative functions of macrophages in the brain
Vanherle S, et al.
Journal of Extracellular Vesicles (2023)
Advances of xenogeneic ovarian extracellular matrix hydrogels for in vitro follicle development and oocyte maturation
Frances-Herrero E, et al.
Biomaterials advances (2023)
Hyperglycemia and hyperlipidemia can induce morphophysiological changes in rat cardiac cell line
Varela R, et al.
Biochemistry and Biophysics Reports (2021)
Jennifer S N Verhoekx et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 31(2), 328-334 (2012-09-19)
Matrix metalloproteinases (MMPs) are expressed in Dupuytren's contracture and play a role in matrix remodeling. We tested the role of tension on contractility and MMP expression in Dupuytren's nodule and cord cells. Cells were subjected to pre-determined loading patterns of
Produkty
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
Questions
  1. What is the time frame for the effect to take place in the culture media for all three products? How long will the effect last? What is the duration for which the cell can survive or tolerate the effect?
    1 answer
    1. The time frame for the effect to take place in the culture media, the duration of the effect, and the cell's ability to survive or tolerate the effect can be found in the following articles:
      How long does it take for the product to take effect in the culture media?
      J Cell Biol. 1974 May;61(2):481-500. doi: 10.1083/jcb.61.2.481.
      Action of cytochalasin D on cells of established lines. I. Early events
      PMID: 4208074
      How long will the effect last?
      Cell Motil Cytoskeleton. 1989;13(3):127-44. doi: 10.1002/cm.970130302.
      Latrunculins--novel marine macrolides that disrupt microfilament organization and affect cell growth: I. Comparison with cytochalasin D
      PMID: 2776221
      How long can the cell survive/tolerate?
      J Biol Chem. 1999 Feb 12;274(7):4259-65. doi: 10.1074/jbc.274.7.4259.
      Actin stabilization by jasplakinolide enhances apoptosis induced by cytokine deprivation
      PMID: 9933626
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review