Przejdź do
C6567
Nalgene® round carboy with spigot
nominal capacity 4 L (1 gal), low-density polyethylene
Synonim(y):
carboys, nalgene bottles, nalgene containers, Nalgene 2318-0010, laboratory container, vessel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
348,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0010
H × D
13 in. (328 mm) × 6 in. (152 mm)
nominal capacity
4 L (1 gal)
General description
38-430 closure. Does not have shoulder handles
Designed for easy dispensing. Graduated in 1 gallon and 5 litre increments. Spigot boss molded in one piece with carboy. Spigot closure included. 83B (83 mm) closure except where noted.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7067Z360279C6692
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0010
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0130
manufacturer/tradename
Nalgene 2319-0130
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0020
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
material
polypropylene , polypropylene spigot and screw closure
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
H × D
13 in. (328 mm) × 6 in. (152 mm)
H × D
26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm)
H × D
26 1/2 in. (673 mm) × 14 4/5 in. (376 mm)
H × D
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
nominal capacity
4 L (1 gal)
nominal capacity
50 L (13 gal)
nominal capacity
50 L (13 gal)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® round carboy with spigot
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)