Przejdź do
C6692
Nalgene® round carboy with spigot
nominal capacity 10 L (2.5 gal), low-density polyethylene
Synonim(y):
carboys, nalgene bottles, nalgene containers, Nalgene 2318-0020, laboratory container, vessel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
595,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
595,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0020
H × D
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
General description
Designed for easy dispensing. Graduated in 1 gallon and 5 litre increments. Spigot boss molded in one piece with carboy. Spigot closure included. 83B (83 mm) closure except where noted.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C6817C6942Z360252
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0050
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0065
manufacturer/tradename
Nalgene 2319-0020
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
material
polypropylene , polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
H × D
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
H × D
20 1/2 in. (521 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
H × D
23 1/2 in. (597 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
H × D
15 3/10 in. (389 mm) × 9 8/10 in. (249 mm)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
nominal capacity
20 L (5.5 gal)
nominal capacity
25 L (6.5 gal)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® round carboy with spigot
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)