Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł | |
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1750,00 zł
Nazwa produktu
Calphostin C from Cladosporium cladosporioides, ≥90% (HPLC), powder
biological source
microbial (Cladosporium cladosporioides)
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
red to brown
solubility
DMF: 1 mg/mL, DMSO: 1 mg/mL, ethanol: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)C(OC)=C(CC(C)OC(=O)Oc3ccc(O)cc3)c4c5C(CC(C)OC(=O)c6ccccc6)=C(OC)C(=O)c7c(O)cc(OC)c(c57)c1c24
InChI
1S/C44H38O14/c1-20(56-43(50)22-10-8-7-9-11-22)16-25-31-32-26(17-21(2)57-44(51)58-24-14-12-23(45)13-15-24)42(55-6)40(49)34-28(47)19-30(53-4)36(38(32)34)35-29(52-3)18-27(46)33(37(31)35)39(48)41(25)54-5/h7-15,18-21,45-47H,16-17H2,1-6H3
InChI key
SRJYZPCBWDVSGO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source microbial (Cladosporium cladosporioides) | biological source - | biological source microbial | biological source - |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMF: 1 mg/mL, ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 1 mg/mL | solubility chloroform/methanol (4:1): 5 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 1 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C6303-.1MG | 04061833511121 |
| C6303-1MG | 04061833511138 |