Przejdź do
C9911
(S)-(+)-Camptothecin
≥90% (HPLC), powder, DNA topoisomerase I inhibitor
Synonim(y):
(S)-4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano-[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
616,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
631069
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
616,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(S)-(+)-Camptothecin, ≥90% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
mp
260 °C (dec.) (lit.)
solubility
chloroform/methanol (4:1): 5 mg/mL
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5ccccc5nc34)C2=O
InChI
1S/C20H16N2O4/c1-2-20(25)14-8-16-17-12(7-11-5-3-4-6-15(11)21-17)9-22(16)18(23)13(14)10-26-19(20)24/h3-8,25H,2,9-10H2,1H3/t20-/m0/s1
InChI key
VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
Gene Information
human ... TOP1(7150)
mouse ... Prkca(18750)
rat ... Sstr2(54305)
Biochem/physiol Actions
(S)-(+)-Camptothecin binds irreversibly to the DNA-topoisomerase I complex, inhibiting the reassociation of DNA after cleavage by topoisomerase I and traps the enzyme in a covalent linkage with DNA. The enzyme complex is ubiquinated and destroyed by the 26S proteasome, thus depleting cellular topoisomerase I. Blocks the cell cycle in S-phase at low does and induces apoptosis in a large number of normal and tumor cell lines by cell cycle-dependent and cell cycle-independent processes.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Other Notes
20S isomer
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
208925I1406SML3461
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
chloroform/methanol (4:1): 5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 40 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
mp
260 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-(+)-Camptothecin
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How long can (S)-(+)-camptothecin C9911 be stored at 2-8°C? Should it be protected from light? Is it light-sensitive?
    1 answer
    1. Stock solutions of this product may be stored at -20 °C for up to three months in aliquots. Stability data has not been collected for stock solutions at 2-8°C. This product does not need to be protected from light as it is not light-sensitive. Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/385/900/c9911pis.pdf
      Helpful?
  2. What is the extinction coefficient of Product C9911, (S)-(+)-Camptothecin?
    1 answer
    1. The millimolar extinction coefficients (EmM) at various wavelengths are 37.3 (220 nm); 29.2 (254 nm); 4.9 (290 nm); 19.9 (370 nm).
      Helpful?
  3. What is Product C9911, (S)-(+)-Camptothecin, soluble in?
    1 answer
    1. This product is soluble in DMSO (10 mg/mL). At higher concentrations, heating is required for the product to dissolve completely (approximately 10 minutes at 95°C), but some precipitation occurs upon cooling to room temperature. It is also soluble in 1 N NaOH (50 mg/mL) and methanol (50 mg/mL).
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the solution stability of Product C9911, (S)-(+)-Camptothecin?
    1 answer
    1. Stock solutions of camptothecin in DMSO can be stored at -20°C for up to 3 months.