Przejdź do
C6277
Congo Red
Dye content, ≥85%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonim(y):
Congo Red 4B, Cosmos Red, Cotton Red B, Cotton Red C, Direct Red 28, Direct Red R, Direct Red Y
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H22N6Na2O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
696.66
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-358-4
MDL number:
Colour Index Number:
22120
Beilstein/REAXYS Number:
3894858
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Congo Red, certified by the BSC, BioXtra
agency
certified by the BSC
Quality Segment
product line
BioXtra
form
powder
composition
Dye content, ≥85%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
mp
>360 °C (lit.)
solubility
H2O: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1c(cc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)\N=N\c5cc(c6ccccc6c5N)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2/b37-35+,38-36+;;
InChI key
IQFVPQOLBLOTPF-HKXUKFGYSA-L
Application
Congo red has been used for the staining of β amyloid peptides.
Certified for use as a counterstain for alum based hematoxylin and in the Highman or the Churukian modification of Puchtler′s amyloid stain.
Biochem/physiol Actions
Congo red is a benzidine-based anionic diazo dye. It is a histological dye which binds to many amyloid proteins and is used for the quantification of amyloid β-peptide aggregation. Congo red also interacts with β-D-glucans, polysaccharides containing continuous β-(1→4)-linked D-glucopyranosyl units and some hemicellulosic galactoglucomannans.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C6767S4261S4136
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
toluene: 1 mg/mL, clear, red
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
composition
Dye content, ≥85%
composition
Dye content, ≥35%
composition
Dye content, ≥80%
composition
Dye content, ≥80%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Congo Red
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
573-58-0
CAS No.
573-58-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. looking for Congo Red stain, the one used in histopathology, but not sure which of the options is the best.
    1 answer
    1. The dry powder form allows for the preparation of Congo Red for various uses. The recommended dry dye for ordering is C6277 is currently undergoing BSC certification. Congo Red is a dye used for various staining procedures, mostly for staining of amyloid.
      Helpful?
  2. Why does the SDS for Congo Red list carcinogen as an OSHA hazard, (Section 2) but in Section 11 on carcinogenicity, it states that there is no component identified as a carcinogen?
    1 answer
    1. The reason that there is not an OSHA listing for carcinogens on most of SDS that have a hazard of a carcinogen hazard is because that section of the SDS is specifically for the OSHA regulated carcinogens, also referred to as the OSHA 13. Congo red at this time is not specifically called out  as a carcinogen by the other 3 Organizations listed (IARC, NTP, ACGIH) either. Congo red is listed by the European Classification Labeling & Packaging (CLP) Regulation (which is a pretty definitive guide for hazard classification), as a carcinogen. No other organizations have had the time to classify this material at this time. This is why it is only listed as a carcinogen in section 2 and in section 15.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.