Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 813,00 zł |
Informacje o tej pozycji
813,00 zł
Nazwa produktu
Sudan IV, certified by the BSC, BioXtra
agency
certified by the BSC
Quality Segment
product line
BioXtra
form
powder
composition
Dye content, ≥80%
mp
199 °C (dec.) (lit.)
λmax
356-360 nm (2nd), 519-523 nm (1st)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34)c(C)c2
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b26-25+,28-27+
InChI key
RCTGMCJBQGBLKT-PAMTUDGESA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified by the BSC, BioXtra | description analytical standard | description Certified Biological Stain Commission,Dye content ≥80 % | description BioXtra, certified by the BSC |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) cleaning products | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| composition Dye content, ≥80% | composition - | composition Certified Biological Stain Commission,Dye content, ≥80% | composition Dye content, ≥80% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| mp 199 °C (dec.) (lit.) | mp 199 °C (dec.) (lit.) | mp 199 °C (dec.) (lit.) | mp 199 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sudan IV
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Skin Sens. 1A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?