Przejdź do
C6072
Cholesteryl palmitate
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
Synonim(y):
5-Cholestene 3-palmitate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
661,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H76O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
625.06
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-002-5
Beilstein/REAXYS Number:
2342867
MDL number:
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
form
powder
mp
74-77 °C (lit.)
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)C3CC[C@]4(C)C(CCC4C3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C43H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-41(44)45-36-28-30-42(5)35(32-36)24-25-37-39-27-26-38(34(4)22-20-21-33(2)3)43(39,6)31-29-40(37)42/h24,33-34,36-40H,7-23,25-32H2,1-6H3/t34-,36+,37+,38-,39+,40+,42+,43-/m1/s1
InChI key
BBJQPKLGPMQWBU-JADYGXMDSA-N
Application
Cholesteryl palmitate was used as standard in HPLC analysis of lipids from cooked ground beef and rat liver[1] and mouse muscle[2] tissue samples.
Biochem/physiol Actions
Cholesteryl palmitate was used as standard in HPLC analysis of lipids from cooked ground beef[3] and rat liver[4] and mouse muscle tissue samples.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C9253C0289C2800
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
assay
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
assay
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
assay
≥98% (HPLC; detection at 258 nm)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)