Przejdź do
C9253
Cholesteryl oleate
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
Synonim(y):
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-oleate, 5-Cholesten-3β-ol 3-oleate, Cholesteryl cis-9-octadecenoate, Oleic acid cholesteryl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
695,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3890,00 zł
3306,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H78O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
651.10
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-142-1
Beilstein/REAXYS Number:
2343071
MDL number:
695,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
form
powder
mp
44-47 °C (lit.)
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@@]2(C)C(C1)=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]34[H])[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C45H78O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h14-15,26,35-36,38-42H,7-13,16-25,27-34H2,1-6H3/b15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1
InChI key
RJECHNNFRHZQKU-RMUVNZEASA-N
Application
Cholesteryl oleate was used to study the ability of silicone hydrogel contact lenses to absorb tear lipids,[1] cholesterol and cholesterol esters.[2] It was also used in the development of amperometric cholesterol biosensors.
Biochem/physiol Actions
Cholesterol in plasma is present in an esterified form such as Cholesteryl oleate.[3] The liver is a primary source of cholesteryl oleate that enriches the LDL particles when released into plasma. The secretion of lipoproteins enriched with cholesteryl oleate has close correlation with the pathogenesis of coronary artery atherosclerosis.[4]
Preparation Note
Cholesteryl oleate yields a clear, colorless solution in chloroform at 100 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C0289C2800C6013
assay
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
assay
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
assay
≥98% (HPLC; detection at 258 nm)
assay
≥98% (TLC)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)