Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 911,00 zł |
Informacje o tej pozycji
911,00 zł
sterility
sterile-filtered
Quality Level
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
L-glutamine: no
NaHCO3: no
HEPES: no
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| components L-glutamine: no | components - | components - | components - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Cell culture protocol for high cell viability freezing using cryopreservation reagents like DMSO. Free handbook download.
Protokół hodowli komórkowej do zamrażania komórek o wysokiej żywotności przy użyciu odczynników do kriokonserwacji, takich jak DMSO. Bezpłatny podręcznik do pobrania.
Produkty
Overview on liquid nitrogen storage and freezing of cell stocks for cell line cryopreservation purposes. Free ECACC handbook download.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C6039-50ML | 04061833503072 |