Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2310,00 zł
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4)
form
solution
mol wt
58 kDa
packaging
vial of 0.5 nmol
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... CYP1A2(1544) | Gene Information human ... CYP1A2(1544) | Gene Information human ... CYP1A2(1544) | Gene Information human ... CYP1A1(1543) |
| biological source human | biological source human | biological source rabbit | biological source human |
| application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) cell analysis |
| recombinant expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4) | recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant - | recombinant expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4) |
| form solution | form dry powder | form - | form solution |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. - | storage temp. −70°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C5614-1VL | 04061838162809 |