Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 723,00 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
723,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Conduritol B epoxide,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1C(O)C(O)C2OC2C1O
InChI
1S/C6H10O5/c7-1-2(8)4(10)6-5(11-6)3(1)9/h1-10H
InChI key
ZHMWOVGZCINIHW-UHFFFAOYSA-N
General description
Conduritol B epoxide (CBE) is a mix of 1-L-1,2-anhydro-myo-inositol and 1-D-1,2-anhydro-myo-inositol.
Application
Conduritol B epoxide has been used as an inhibitor of GBA1 to discriminate between acid β-glucosidase (GBA1) and non-lysosomal β-glucosidase (GBA2) activity in β-glucosidase activity assay. It has also been used as a selective glucocerebrosidase (GCase) inhibitor.
Biochem/physiol Actions
Conduritol B epoxide (CBE) is capable of inactivating sucrase-isomaltase irreversibly. It can be used to produce cell and animal models to study on Gaucher disease (GD) and Parkinson′s disease (PD).
β-Glucosidase inhibitor
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥99.0% (HPLC) |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| solubility water: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility DMSO: soluble, water: soluble | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C5424-25MG | 04061833502082 |
| C5424-5MG | 04061833502099 |