Przejdź do
57570
myo-Inositol
suitable for microbiology, ≥99.0%
Synonim(y):
1,2,3,4,5,6-Hexahydroxycyclohexane, i-Inositol, meso-Inositol, 1,2,3,4,5,6-Hexahydroxycyclohexane, i-Inositol, meso-Inositol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
205,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
604,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-781-2
Beilstein/REAXYS Number:
1907329
MDL number:
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
6.2 (vs air)
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC), ≥99.0%
form
powder
packaging
pkg of 100 g, pkg of 25 g, pkg of 500 g
ign. residue
≤0.2% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
mp
222-227 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
microbiology
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
InChI key
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
General description
Myo-inositol (stereoisomer of inositol), a water-soluble six-carbon ring compound, required for growth various of bacteria, fungi and yeasts. Inositol is also a precursor of various biofunctional compounds containing inositol phosphate and lipid. It is a component of membrane phospholipids, glycosyl­phosphatidyl­inositol anchors that bind glycoproteins to cell membranes, and inositol phosphate second messengers. Myo-inositol plays an important role in cell morphogenesis and cytogenesis, lipid synthesis, structure of cell membranes and cell growth. Various bacteria can grow on Myo-inositol as the sole carbon source.
Application
Myo-inositol is used as a carbon source for the cultivation of various of bacteria, fungi and yeasts in many industries such as food, pharmaceuticals and cosmetics
Biochem/physiol Actions
A component of membrane phospholipids, glycosyl­phosphatidyl­inositol anchors that bind glycoproteins to cell membranes, and inositol phosphate second messengers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I5125I7508Y0000485
myo-Inositol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000485
myo-Inositol
description
suitable for microbiology, ≥99.0%
description
≥99%
description
≥99% (GC), BioReagent
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥99.0%, ≥99.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
mp
222-227 °C (lit.)
mp
222-227 °C (lit.)
mp
222-227 °C (lit.)
mp
222-227 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under myo-Inositol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)