Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
460,00 zł
form
powder
Quality Segment
color
white
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
C1CN(CCN1C\C=C\c2ccccc2)C(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H28N2/c1-4-11-23(12-5-1)13-10-18-27-19-21-28(22-20-27)26(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25/h1-17,26H,18-22H2/b13-10+
InChI key
DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N
Gene Information
human ... CACNA1A(773), CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), DRD2(1813), HRH1(3269)
General description
Application
- to study its role in self-nano emulsifying drug delivery systems (SNEDDS)(8)(10)
- to test Ca2+ signaling is pivotal for cancer-associated fibroblasts (CAFs) retraction(9)
- as a model drug to develop a high-throughput in vitro intestinal lipolysis (HTP) model(11)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| color white | color - | color - | color - |
| originator Johnson & Johnson | originator - | originator - | originator Johnson & Johnson |
| Gene Information human ... CACNA1A(773), CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), DRD2(1813), HRH1(3269) | Gene Information human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), HRH1(3269) | Gene Information - | Gene Information human ... HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cinnarizine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C5270-10G | 04061832961484 |