Przejdź do
C5157
Campesterol
~65%
Synonim(y):
24α-Methyl-5-cholesten-3β-ol, 24(R)-Ergost-5-en-3β-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
590,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H48O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.68
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-484-4
Beilstein/REAXYS Number:
3216975
MDL number:
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Glycine max (soybean)
Quality Segment
form
powder
concentration
~65%
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])[C@H](C)CC[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H48O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h9,18-20,22-26,29H,7-8,10-17H2,1-6H3/t19-,20+,22-,23-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
InChI key
SGNBVLSWZMBQTH-ZRUUVFCLSA-N
Application
Campesterol was used as standard in GC[1] and HPLC analysis of oil samples from plants.
Biochem/physiol Actions
Campesterol is a phytosterol, primarily found in nuts, fruits, legumes and seeds. Though an analogue of cholesterol, it is poorly absorbed in humans and competitively inhibits the absorption of cholesterol. Campesterol decreases the transcription of genes involved in cholesterol metabolism in hepatocytes and enterocytes and has positive impact in treatment of cardiovascular disease.[2][3]
Plant sterol. May lower absorption of dietary cholesterol.
Preparation Note
Campesterol yields clear, colorless to faint yellow solution in chloroform at 20 mg/ml.
Analysis Note
Appears ~98% by HPLC and GC, but has been shown by 13C-NMR to contain ~35% dihydrobrassicasterol (24β-methyl-5-cholesten-3β-ol; 24[S]-ergost-5-en-3β-ol).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C8503C8667700100P
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
sheep wool
biological source
sheep wool
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
concentration
~65%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Campesterol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C5157-1MG04061833501849
C5157-5MG04061833501856
C5157-10MG04061833501832
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?