Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 488,00 zł |
Informacje o tej pozycji
488,00 zł
material
high-density polyethylene
feature
Holds up to 6 x 1000 mL bottles
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 7131-0001
L × W × H
15 in. (381 mm) × 14 in. (356 mm) × 10 1/2 in. (267 mm)
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material high-density polyethylene | material high-density polyethylene | material low-density polyethylene | material polypropylene |
| feature Holds up to 6 x 1000 mL bottles | feature - | feature Holds 6 x 0.5 L bottle | feature - |
| manufacturer/tradename Nalgene® 7131-0001 | manufacturer/tradename Nalgene® 7130-0010 | manufacturer/tradename Nalgene® 6505-0010 | manufacturer/tradename Nalgene® 7134-0010 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| L × W × H 15 in. (381 mm) × 14 in. (356 mm) × 10 1/2 in. (267 mm) | L × W × H 14 3/4 in. (375 mm) × 9 1/2 in. (241 mm) × 6 in. (153 mm) | L × W × H - | L × W × H 15 in. (381 mm) × 13 3/4 in. (350 mm) × 4 3/8 in. (111 mm) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Utility carriers, Nalgene®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C4567-1EA | 04061832614397 |