Przejdź do
C4817
Utility carriers, Nalgene®
L × W × H 15 in. (381 mm) × 13 3/4 in. (350 mm) × 4 3/8 in. (111 mm)
Synonim(y):
laboratory storage, plastic storage box, Nalgene 7134-0010, benchtop tube storage, tube holder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
236,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 7134-0010
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 1 ea
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
description
autoclavable
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 7134-0010
L × W × H
15 in. (381 mm) × 13 3/4 in. (350 mm) × 4 3/8 in. (111 mm)
General description
Resilient. Molded-in center divider and handle. Stackable when empty for compact storage.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C4692C4567S7031
manufacturer/tradename
Nalgene® 7134-0010
manufacturer/tradename
Nalgene® 7130-0010
manufacturer/tradename
Nalgene® 7131-0001
manufacturer/tradename
Nalgene® 5050-0001
material
polypropylene
material
high-density polyethylene
material
high-density polyethylene
material
polycarbonate
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 4 ea
description
autoclavable
description
-
description
-
description
-
L × W × H
15 in. (381 mm) × 13 3/4 in. (350 mm) × 4 3/8 in. (111 mm)
L × W × H
14 3/4 in. (375 mm) × 9 1/2 in. (241 mm) × 6 in. (153 mm)
L × W × H
15 in. (381 mm) × 14 in. (356 mm) × 10 1/2 in. (267 mm)
L × W × H
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 in.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Utility carriers, Nalgene®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)