Przejdź do
C4529
Coproporphyrin I tetramethyl ester
≥90% purity (HPLC), powder
Synonim(y):
Tetramethyl 3,8,13,18-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,17-tetrapropionate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
923,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H46N4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
710.82
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
247-253-5
MDL number:
923,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Coproporphyrin I tetramethyl ester, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
purple to brown
mp
252-254 °C (lit.)
solubility
chloroform: 10 mg/mL, dark red
ε (extinction coefficient)
1,900-2,500 at 400 nm in chloroform at 1% (actual value given on label)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OC)c(C)c4CCC(=O)OC)c(C)c3CCC(=O)OC
InChI
1S/C40H46N4O8/c1-21-25(9-13-37(45)49-5)33-18-30-23(3)27(11-15-39(47)51-7)35(43-30)20-32-24(4)28(12-16-40(48)52-8)36(44-32)19-31-22(2)26(10-14-38(46)50-6)34(42-31)17-29(21)41-33/h17-20,41,44H,9-16H2,1-8H3/b29-17-,30-18-,31-19-,32-20-,33-18-,34-17-,35-20-,36-19-
InChI key
OVYASYKFNWTMII-QEMHYRKZSA-N
Preparation Note
Enzymatically prepared
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7157258784440566
color
purple to brown
color
-
color
-
color
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
solubility
chloroform: 10 mg/mL, dark red
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C4529-1MG04061826116630