Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 504,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
504,00 zł
Nazwa produktu
Coproporphyrin I dihydrochloride, synthetic
Quality Segment
form
solid
reaction suitability
core: porphyrin, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
λmax
395 nm
greener alternative category
SMILES string
Cl.Cl.Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(CCC(O)=O)c5C)c(CCC(O)=O)c4C)c(CCC(O)=O)c3C
InChI
1S/C36H38N4O8.2ClH/c1-17-21(5-9-33(41)42)29-14-26-19(3)23(7-11-35(45)46)31(39-26)16-28-20(4)24(8-12-36(47)48)32(40-28)15-27-18(2)22(6-10-34(43)44)30(38-27)13-25(17)37-29;;/h13-16,37,40H,5-12H2,1-4H3,(H,41,42)(H,43,44)(H,45,46)(H,47,48);2*1H/b25-13-,26-14-,27-15-,28-16-,29-14-,30-13-,31-16-,32-15-;;
InChI key
XROPZSRTTZKNQB-ARSPAUKVSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description synthetic | description synthetic, 95% | description synthetic | description technical grade, synthetic, 90% |
| reaction suitability core: porphyrin, reagent type: catalyst | reaction suitability core: porphyrin, reagent type: catalyst | reaction suitability core: porphyrin, reagent type: catalyst | reaction suitability core: porphyrin, reagent type: catalyst |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| λmax 395 nm | λmax 401 nm | λmax 400 nm | λmax 399 nm |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?