Przejdź do
C4438
2-Chloro-2′-deoxyadenosine
antileukemic
Synonim(y):
CdA, Cladribine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12ClN5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.69
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder or crystals
Storage temp.:
2-8°C
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc(Cl)nc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H12ClN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
InChI key
PTOAARAWEBMLNO-KVQBGUIXSA-N
Gene Information
Application
2-Chloro-2′-deoxyadenosine (2-CdA) is a chlorinated purine nucleoside with activity against lymphoproliferative disorders, such as hairy cell leukemia (HCL) and multiple myeloma (MM). 2-CdA resists ADA degradation and is phosphorylated to CdATP in lymphocytes. CdATP incorporation into DNA induces strand breaks and the activation of apoptosis. 2-CdA may also be used in studies involving the inhibition of DNA polymerase(s).
Cladribiane, like fludarabine, is a prodrug that is must be phosphorylated intracellularly to the monophosphate by the nuclear/cytosol enzyme deoxycytidine kinase (dCK) and possibly by the mitochondrial enzyme deoxyguanosine kinase (dGK).
Cladribiane, like fludarabine, is a prodrug that is must be phosphorylated intracellularly to the monophosphate by the nuclear/cytosol enzyme deoxycytidine kinase (dCK) and possibly by the mitochondrial enzyme deoxyguanosine kinase (dGK). Clinically used for treatment of hairy cell leukemia, chronic lymphocytic leukemia and other indolent leukemias.
Biochem/physiol Actions
Deoxyadenosine analog resistant to adenosine deaminase; antileukemic with immunosuppressive activity
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
22046730290I7125
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... NP(4860)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-2′-deoxyadenosine
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)